Learn More
Parecoxib Sodium, MedChemExpress
Descripción
Parecoxib Sodium (SC 69124A) is a highly selective and orally active COX-2 inhibitor, the prodrug of Valdecoxib (HY-15762). Parecoxib Sodium is a nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAID) and inhibits prostaglandin (PG) synthesis. Parecoxib Sodium can be used for the relief of acute postoperative pain and symptoms of chronic inflammatory conditions such as osteoarthritis and rheumatoid arthritis in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Parecoxib Sodium |
| CAS | 198470-85-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H17N2NaO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | SC 69124A |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.84 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (254.84 mM) |
| SMILES | CCC(N([Na])S(=O)(C1=CC=C(C2=C(C)ON=C2C3=CC=CC=C3)C=C1)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 392.4 |
| Mostrar más |