Learn More
Parecoxib, MedChemExpress
Descripción
Parecoxib (SC 69124) is a highly selective and orally active COX-2 inhibitor, the prodrug of Valdecoxib (HY-15762). Parecoxib Sodium is a nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAID) and inhibits prostaglandin (PG) synthesis. Parecoxib can be used for the relief of acute postoperative pain and symptoms of chronic inflammatory conditions such as osteoarthritis and rheumatoid arthritis in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Parecoxib |
| CAS | 198470-84-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H18N2O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | SC 69124 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (134.98 mM) |
| SMILES | CCC(NS(=O)(C1=CC=C(C2=C(C)ON=C2C3=CC=CC=C3)C=C1)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 370.42 |
| Mostrar más |