Learn More
Parcetasal, MedChemExpress
Código de producto. 16482358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482358 5 mg 5 miligramos
16443149 1 mg 1 miligramo
16400686 20 mg 20 miligramos
16400169 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00100
MedChemExpress Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Paclitaxal is a non-steroidal anti-inflammatory analgesic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parcetasal
CAS 87549-36-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15NO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo MR-897
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (398.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OC(O2)(C)OC3=CC=CC=C3C2=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 313.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.3
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation