Learn More
Parbendazol, TRC
Código de producto. 30132832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132832 1 g 1 g
30007099 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1932601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14255-87-9
Fórmula molecular C13 H17 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 247.29
Sinónimo Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044
Nombre IUPAC metil-N-(6-butil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parbendazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1321
Porcentaje de pureza >95%