Learn More
Parbendazole, MedChemExpress
Código de producto. 16485636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485636 100 mg 100 miligramos
16471107 50 mg 50 miligramos
16404858 10 mg 10 miligramos
16403266 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY115364
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parbendazole
Forma física Solid
CAS 14255-87-9
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo SKF 29044
Información de solubilidad DMSO : 4 mg/mL (16.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(CCCC)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 247.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Porcentaje de pureza 98.0%