Learn More
Parbendazol, LoGiCal
Código de producto. 30461046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461046 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461046 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0892.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parbendazole
CAS 14255-87-9
Nombres de analitos o componentes Parbendazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H17 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044, SKF-29044, Methyl 5-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Albendazole related
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
Nombre IUPAC N-(6-butil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 247.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247,1321 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.