Learn More
Paraxanthine, TRC
Código de producto. 30007685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007685 50 mg 50 miligramos
17922925 100 mg 100 miligramos
17912265 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19250050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-59-6
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,7-dimethyl-, Paraxanthine (6CI,7CI,8CI), 1,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, NSC 400018, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Imp. F (EP), Paraxanthine
Nombre IUPAC 1,7-dimetil-3H-purina-2,6-dión
SMILES CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraxanthine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0647
Porcentaje de pureza >95%