Learn More
Paraxantina-1-metil-d3, TRC
Código de producto. 30409681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30409681 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1925021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraxanthine-1-methyl-d3
CAS 188297-90-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H3 H5 N4 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro-7-methyl-1-(methyl-d3)- (9CI), Paraxanthine-1-(methyl-d3)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
Nombre IUPAC 7-metil-1-(trideuteriometil)-3H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 183.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0836
Porcentaje de pureza >95