Learn More
Tocris Bioscience™ Parathyroid hormone (1-34) (rat)
Descripción
Parathyroid hormone (1-34) (rat) is a parathyroid hormone (PTH) receptor agonist. Increases serum PTH levels and bone mass in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Rat |
| Pureza | 95% |
| CAS | 98614-76-7 |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C |
| Para utilizar con (aplicación) | Biological reactions |
| Peso molecular | 4057.74g/mol |
| Tipo de producto | Protein agonist |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | AVSEIQLMHNLGKHLASVERMQWLRKKLQDVHNF |
Para uso exclusivo en investigación