Learn More
Thermo Scientific™ Parathyroid Hormone (1-34), rat
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 98614-76-7 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Formato | Polvo |
| Cantidad | 1 mg |