Learn More
Thermo Scientific Chemicals Parathyroid Hormone (1-34), human
Código de producto. 15427439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427439 1 mg 1 miligramo
15417439 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427439 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66180.M
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52232-67-4
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid