Learn More
Paratión-metil-d6, TRC
Código de producto. 30409221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30409221 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19222725MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parathion-methylD6(dimethylD6)
CAS 96740-32-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H6 H4 N O5 P S
Cantidad 25 mg
Sinónimo Parathion-methyl D6 (dimethyl D6), Phosphorothioic acid','O,O-di(methyl-d3) O-(4-nitrophenyl) ester (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-bis(trideuteriometoxi)-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 269.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0394
Porcentaje de pureza >95