Learn More
Paratión 1000 μg/ml en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316240 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30316240 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYS09010031HE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parathion-ethyl
CAS 56-38-2
Nombres de analitos o componentes Parathion-ethyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N O5 P S
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), AAT, AATP, Alkron, Alleron, American Cyanamid 3422, Aphamite, Aralo, BAY 1605, Bayer E-605, Bladan F, DNTP, Diethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Diethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Diethyl p-nitrophenyl thionophosphate, Diethyl parathion, E 605, E 605F, E 605FT20, ENT 15108, Ecatox 20, Ekatox, Ekatox 20, Ethyl parathion, Etilon, Folidol, Folidol E, Folidol E-605, Folidol oil, Fosferno, Fostox, Galpar, Gearphos, Lirothion, NIUIF 100, NSC 8933, Niran, Nitrostigmine, Nourithion, O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-p-nitrophenyl thiophosphate, Oleofos 20, Oleoparathene, Oleoparathion, Pacol, Paramar 50, Paraphos, Parathene, Parathion, Parathion A, Parathion-ethyl, Penncap E, RB, Rhodiasol, Rhodiatox, Selephos, Super Rodiatox, Thiomex, Thiophos, Thiophos 3422, Vitrex
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC dietoxi-(4-nitrofenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix n-hexano
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 291.26
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291,033 g/mol