Learn More
CELLPATH PARASHIELD
Código de producto. 30226328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30226328 5 x 250 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 30226328 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor XWA020000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.38€
    172.48€ / paquete de 5
    Ahorro 256.90€
    59% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ParaShield es un repelente de cera formulado con precisión y fabricado por CellPath . No sólo se puede utilizar para evitar que la parafina se adhiera a las encimeras del laboratorio, sino también para limpiar o actuar como barrera en superficies de metal, madera y plástico en áreas donde es probable que se utilice parafina.
  • Para aplicar ParaShield, simplemente rocíe sobre un paño y luego aplique una capa fina sobre la superficie correspondiente.
  • Esto no solo disolverá cualquier parafina ya presente, sino que también proporcionará una barrera protectora inmediata contra una posible adherencia.
  • No se recomienda su uso en elementos que entran en contacto directo con cintas, como cuchillas de micrótomo, portacuchillas o moldes de base, debido a la naturaleza disolvente de parafina de ParaShield.
  • Ventajas clave
  • Evita que la parafina se adhiera a las superficies y equipos del laboratorio.
  • Repelente libre de xileno y no tóxico con un olor agradable.
  • Adecuado para usar en múltiples superficies, incluidos metal, madera y plástico.
Especificaciones
Forma física Líquidos
Color Transparente, sin color
Cantidad 5 x 250 mL
Grado Laboratorio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Parashield
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lytol