Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de pararosanilina, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 11926931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11926931 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10390934 5 g Frasco de vidrio 5 g
10104620 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10571671 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11926931 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227885000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-61-9
Fórmula molecular C19H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 323.824
Número MDL MFCD00001657
Clave InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pararosaniline chloride
Punto de fusión 268.0°C to 270.0°C
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.83
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pararosaniline chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.