Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de pararosanilina, 95 %, puro
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
- Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
- Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
- Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
- Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pararosaniline chloride |
| Punto de fusión | 268.0°C to 270.0°C |
| Color | Verde |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.83 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pararosaniline chloride
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.