Learn More
Base Pararosanilina, TRC
Código de producto. 30136708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136708 10 g 10 g
17982165 5 g 5 g
17914755 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19328810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 467-62-9
Fórmula molecular C19 H19 N3 O
Peso molecular (g/mol) 305.37
Sinónimo Parafuchsin Carbinol, 4-Amino-α,α-bis(4-aminophenyl)benzenemethanol, Tris(4-aminophenyl)methanol, Tris(p-aminophenyl)methanol
Nombre IUPAC tris(4-aminofenil)metanol
SMILES Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pararosaniline Base
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1528