Learn More
Base pararosanilina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703085 50 g Frasco de vidrio 50 g
10793391 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703085 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201550500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    162.65€ / 50 g
    Ahorro 28.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 467-62-9 | C19H19N3O | 305.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 467-62-9
Fórmula molecular C19H19N3O
Peso molecular (g/mol) 305.38
Número MDL MFCD00036222
Clave InChI KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcohol
PubChem CID 10084
Nombre IUPAC tris(4-aminofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Pararosaniline base
Punto de fusión 205.0°C
Color Morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 13, 733
Información de solubilidad Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.38
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Product Identifier
  • Pararosaniline base
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.