Learn More
Paraquat Monopiridona Yoduro, TRC
Código de producto. 30425366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425366 50 mg
30418492 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19191050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35022-71-0
Fórmula molecular C12H13IN2O
Peso molecular (g/mol) 328.15
Sinónimo 1',2'-Dihydro-1,1'-dimethyl-2'-oxo-4,4'-bipyridinium Iodide
Nombre IUPAC 1,1'-dimetil-2'-oxo-1',2'-dihidro-[4,4'-bipiridina]-yoduro de 1-io
SMILES O=C1C=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=CN1C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraquat Monopyridone Iodide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N2O.HI/c1-13-6-3-10(4-7-13)11-5-8-14(2)12(15)9-11;/h3-9H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.01