Learn More
Paraquat Dipiridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraquat Dipyridone |
| CAS | 35022-68-5 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Dimethyl-[4,4'-bipyridine]-2,2'(1H,1'H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-13-5-3-9(7-11(13)15)10-4-6-14(2)12(16)8-10/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CN1C=CC(=CC1=O)C2=CC(=O)N(C)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-(1-metil-2-oxopiridin-4-il)piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.236 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.09 |