Learn More
Dicloruro de paraquat (42% p/w en agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraquat dichloride |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0534 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 42% |