Learn More
Dicloruro de paraquat-d8, TRC
Código de producto. 30420967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30420967 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19190225MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraquat dichloride D8
CAS 347841-45-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H8 H6 N2 . 2 Cl
Cantidad 25 mg
Sinónimo Paraquat Dichloride D8, 4,4'-Bipyridinium-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8','1,1'-dimethyl-','dichloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D;;
SMILES [Cl-].[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](C)c([2H])c([2H])c1c2c([2H])c([2H])[n+](C)c([2H])c2[2H]
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-1-metil-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-1-metilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io;dicloruro
Peso molecular (g/mol) 265.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1036
Porcentaje de pureza >95