Learn More
Paraoxón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraoxon-ethyl |
| CAS | 311-45-5 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N O6 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Paraoxon Ethyl, Paraoxon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato de dietilo (4-nitrofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 275.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0559 |