Learn More
Parametasona, TRC
Código de producto. 30012202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012202 2.5 mg 2.50 miligramo
30012545 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1918402.5MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-33-8
Fórmula molecular C22 H29 F O5
Peso molecular (g/mol) 392.46
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16-methyl- (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (8CI), (6α,11β,16α)-6-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-6α-fluoroprednisolone, 6α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Cortiden, Paramethasone
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-6-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13,16-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paramethasone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29FO5/c1-11-6-14-13-8-16(23)15-7-12(25)4-5-20(15,2)19(13)17(26)9-21(14,3)22(11,28)18(27)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,19,24,26,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1999
Porcentaje de pureza >95%