Learn More
Acetato de parametasona, TRC
Código de producto. 30135373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135373 5 mg 5 miligramos
17944235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1918455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1597-82-6
Fórmula molecular C24 H31 F O6
Peso molecular (g/mol) 434.5
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 16α-Methyl-6α-fluoroprednisolone 21-acetate, 21-Acetoxy-6α-fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetyl-6α-fluoro-16α-methylprednisolone, 6α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 6α-Fluoro-16α-methylprednisolone 21-acetate, Alondra, Cortidene, Dilar, Dillar, Flumethone, Haldrate, Haldrone, Metilar, Monocortin, Paramethasone 21-acetate, Paramethasone acetate, Paramezone, Stemex, Syntecort
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-6-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paramethasone Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31FO6/c1-12-7-16-15-9-18(25)17-8-14(27)5-6-22(17,3)21(15)19(28)10-23(16,4)24(12,30)20(29)11-31-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18-19,21,28,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.2105
Porcentaje de pureza >95%