Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 931 for Thromboxane B2
Product Code. 30001915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
30001915 1 unidad cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30001915 Supplier R&D Systems™ Supplier No. QC179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
For use with catalog number KGE011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Thromboxane B2
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Multi-species