Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 901 for Cortisol
Código de producto. 30001868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001868 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001868 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC68
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
For use with catalog numbers KGE008, SKGE008, PKGE008
Parameter Immunoassay Control Set for Cortisol is intended for use as quantitative controls for the determination of cortisol concentrations in biological fluids.
  • Format: Lyophilized
  • Composition: Prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • Storage: Store unopened at 2°C to 8°C; reconstitute with deionized or distilled water
  • Application: Research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Cortisol
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Multi-species
Formulario Lyophilized