Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 891 for Testosterone
Código de producto. 30001864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001864 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001864 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
For use with catalog numbers KGE010, SKGE010, PKGE010
These controls are designed for use as quantitative controls for the determination of testosterone concentrations in biological fluids.
  • Application: ELISA
  • Reactivity: Multi-Species
  • Form: Lyophilized
  • Composition: Prepared in diluted porcine serum with preservatives; contains recombinant testosterone at low, medium, and high concentrations
  • Storage: Store unreconstituted vials at 2°C to 8°C
  • Usage: Research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Testosterone
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Multi-species
Formulario Lyophilized