Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1165 for Mouse/Rat cAMP
Código de producto. 18729537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18729537 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18729537 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
For use with catalog number KGE012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables cAMP
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Mouse, Rat