Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1165 for cAMP
Descripción
Application: For Research Use Only
- Contains ProClin 300 (<0.01%)
- Suitable for research applications
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | cAMP |
| Tipo | Immunoassay Control |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Multi-species |