Learn More
Paraldehído, TRC
Código de producto. 30135883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135883 100 mL 100 ml
30133021 25 mL 25 ml
30004525 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP191820100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-63-7
Fórmula molecular C6 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane, cyclic trimer of acetaldehyde
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxano
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraldehyde
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786