Learn More
Paraformaldehído, TRC
Código de producto. 30006728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
150 g
Tamaño de la unidad:
100 g
150 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006728 50 g 50 g
30005087 100 g 100 g
30012467 150 g 150 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19326550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30525-89-4
Fórmula molecular (C H2 O)n
Peso molecular (g/mol) 30.03
Sinónimo Paraformaldehyde (9CI, ACI), Aldacide, Flo-Mor, Granuform, Granuform 91, Granuform 96, Granuform M, Paraform, PFA, Polyformaldehyde, TransFix, WANPFA 92
Nombre IUPAC Paraformaldehído
SMILES [*]CO[*]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.0106