Learn More
Solución de paraformaldehído, 16 %, sin metanol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481745 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481745 10 x 10 mL 100 ml
15799150 2 x 10 mL 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481745 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219998380
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución de paraformaldehído Biomedicals™, 16 %, sin metanol es una solución transparente y acuosa lista para su uso como fijador para microscopía electrónica.
Recomendada para su uso en la preparación de fijadores de formalina para tejidos o células cuando las muestras se utilicen en estudios de fluorescencia.
CAS 30525-89-4 , 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde Solution
% máx. CAS 0.16, 0.84
Fórmula molecular (CH2O)n
Cantidad 10 x 10 mL
Sinónimo Polyoxmethylene, POM
Porcentaje de pureza 0.16
Grado Sin metanol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solución acuosa al 16 %
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyd