Descripción
El paraformaldehído se utiliza como fijador en microscopía electrónica y en la preparación de fijadores de formalina para tejidos o células cuando las muestras se van a utilizar en estudios de fluorescencia. También se utiliza en la fabricación de resinas sintéticas. Se ha utilizado en el pasado para desinfectar habitaciones de enfermos, ropa, sábanas y utensilios de habitaciones de enfermos, y como fumigante.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 30525-89-4 |
| Punto de fusión | 120 – 170 °C (Lit.) |
| Densidad | 0,88 g/mL a 25 °C (Lit.) |
| Punto de ebullición | No hierve, libera gas formaldehído al calentarse |
| Fórmula molecular | CH2O |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (agua caliente - ∼37% p/v; soluble lentamente en agua fría). Insoluble en alcohol o éter. |
| Clave InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=O |
| Mostrar más |