Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución fijadora de paraformaldehído
Código de producto. 15444459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444459 500 mL 500 ml
15434459 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61984.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    144.65€ / 500 ml
    Ahorro 30.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde fixative solution
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00133991
Información de solubilidad Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde fixative solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde