Learn More
Paraformaldehído, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10131580 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10131580 Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10131580 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/0840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 30525-89-4
Punto de fusión 120 °C/248 °F
Color Blanco
pH Desde 3,5 hasta 5,0
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular CH2O
Número MDL 133991
Cantidad 500 g
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Peso molecular (g/mol) 30.026
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Presión de vapor 1,2 mmHg 25
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.