Learn More
Paraformaldehído-D2, TRC
Código de producto. 30426666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426666 10 g -
30422702 500 mg 500 miligramos
30415832 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19140210G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32008-59-6
Fórmula molecular (C 2H2 O)n
Peso molecular (g/mol) 64.077
Sinónimo Poly(oxymethylene-d2) (8CI, 9CI), Paraformaldehyde-d2
SMILES [X]OC([2H])([2H])OC([2H])([2H])OC([X])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde-d2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.046