Learn More
Paraformaldehído-D2, TRC
Código de producto. 30422702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422702 500 mg 500 miligramos
30426666 10 g -
30415832 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP191402500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32008-59-6
Fórmula molecular (C 2H2 O)n
Peso molecular (g/mol) 64.077
Sinónimo Poly(oxymethylene-d2) (8CI, 9CI), Paraformaldehyde-d2
SMILES [X]OC([2H])([2H])OC([2H])([2H])OC([X])([2H])[2H]
Spécification
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde-d2
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.046
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.