Learn More
Paraformaldehído-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paraformaldehyde-d2 |
| CAS | 32008-59-6 |
| Fórmula molecular | (C 2H2 O)n |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Poly(oxymethylene-d2) (8 CI, 9 CI), Paraformaldehyde-d2 |
| SMILES | [X]OC([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])OC([X])([2 H])[2 H] |
| Peso molecular (g/mol) | 64.077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.046 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |