Learn More
Paraformaldehído, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Envase:
Cubo de plástico
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
25 g
3 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10443361 3 kg Frasco de plástico 3 Kg
10351641 25 g Frasco de plástico 25 g
10424131 500 g Frasco de plástico 500 g
10342243 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11924801 10 kg Cubo de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10443361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416780030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Paraformaldehído, 96 %, CH2O, número CAS-30525-89-4, paraformaldehído, paraforma, oximetileno, óxido de metileno, aldehído de metilo, metanal, formol, aldehído fórmico, oxometano, 500 g, CHEBI:16842, blanco, 260 °C, 1,03 (aire - 1,0), 71 °C, extrapuro, advertencia
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30525-89-4
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.026
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Nombre de nota Extra Pure
Información de descomposición de 260 °C
Punto de fusión De 120,0° a 170,0 °C
Color Blanco
Densidad 1,03 (aire = 1,0)
pH De 4,0 a 5,5 (suspensión del 10 %)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH2O)n
Cantidad 3 kg
Número UN 2213
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Presión de vapor 1,2 mmHg a 25 °C
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Forma física Perlas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde