Learn More
Paraformaldehído, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Envase:
Cubo de plástico
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
25 g
3 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424131 500 g Frasco de plástico 500 g
10351641 25 g Frasco de plástico 25 g
10342243 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10443361 3 kg Frasco de plástico 3 Kg
11924801 10 kg Cubo de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10424131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416785000
Solicitar formato a granel o personalizado
Paraformaldehído, 96 %, CH2O, número CAS-30525-89-4, paraformaldehído, paraforma, oximetileno, óxido de metileno, aldehído de metilo, metanal, formol, aldehído fórmico, oxometano, 500 g, CHEBI:16842, blanco, 260 °C, 1,03 (aire - 1,0), 71 °C, extrapuro, advertencia
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30525-89-4
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.026
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Nombre de nota Extra Pure
Información de descomposición 260°C
Punto de fusión 120.0° to 170.0°C
Color Blanco
Densidad 1.03 (Air = 1.0)
pH 4.0 to 5.5 (10% suspension)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH2O)n
Cantidad 500 g
Número UN 2213
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Presión de vapor 1.2mmHg at 25°C
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Forma física Perlas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.