Learn More
Paraformaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10000 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478690 100 g 100 g
11473704 500 g 500 g
11483704 2500 g 2500 g
11493704 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11478690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11313.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Paraformaldehyde is used as a fumigant, a disinfectant and in the manufacture of synthetic resins like melamine resin, phenol resin and polyacetal resin. It is also used in cell culture. It also serves as a fixative in electron microscopy. It is also used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30525-89-4
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.026
Número MDL MFCD00133991
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Punto de fusión 120°C to 170°C (decomposition)
Densidad 1.3
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2213
Beilstein 102769
Índice Merck 14,7025
Información de solubilidad Soluble in hot water. Insoluble in water,ether and alcohol.
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde