Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehído, 4 % en PBS
Código de producto. 15434389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434389 500 mL 500 ml
15424389 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434389 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61899.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    134.65€ / 500 ml
    Ahorro 14.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Paraformaldehído, CH2O, número CAS-30525-89-4, óxido de metileno, paraformaldehído, formol, paraforma, metilaldehído, aldehído fórmico, formol, oximetileno, metanal, oxometano, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
El paraformaldehído al 4 % en PBS se utiliza para preservar los tejidos para aplicaciones histológicas rutinarias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el parformaldehído, 4 % en PBS se utiliza para preservar los tejidos para la histología rutinaria.
Solubilidad
miscible en agua.
Notas
almacene en un lugar fresco. Incompatible con latón, acero, cobre, anhídridos de ácidos, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.026
Número MDL MFCD00133991
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • paraformaldehyde 4% in PBS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: paraformaldehyde, sodium chloride, sodium phosphate dibasic,dihydrogen potassium phosphate, potassi