Learn More
Paraformaldehyde, 32% w/v aq. soln., methanol free
Código de producto. 16431755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 mL
Código de producto. Cantidad
16431755 10 x 10 mL
1 options
Código de producto. 16431755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047377.9M
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00133991
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde
Fórmula lineal (CH2O)n
Cantidad 10 x 10 mL
Beilstein 102769
Índice Merck 14,7025
Información de solubilidad Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 32% w/v aq. soln.
Forma física Liquid