Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehído, solución acuosa al 16 % p/v
Código de producto. 11400580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 10 mL
10 x 10 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400580 10 x 10 ml 100 ml
11490570 2 x 10 mL 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400580 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 043368.9M
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Paraformaldehído, CH2O, número CAS-30525-89-4, óxido de metileno, oxometano, paraforma, oximetileno, formol, formol, aldehído de metilo, paraformaldehído, aldehído fórmico, metanal, 10 x 10 ml, CHEBI:16842, clase de peligro: 9; grupo de embalaje: III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalina, metanal, óxido de metileno, paraformaldehído, oxometano, aldehído fórmico, oximetileno, metilaldehído, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehído
Nombre de nota Microfiltrado
Número MDL MFCD00003274
Cantidad 10 x 10 ml
Índice Merck 14,7025
Información de solubilidad Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Forma física Líquido, envasado bajo argón
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde