Learn More
Paraformaldehído-13C, TRC
Código de producto. 30133988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133988 100 mg 100 miligramos
30132847 250 mg 250 miligramos
30005103 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP193267100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89277-65-6
Fórmula molecular (13CH2O)n • H2O
Sinónimo Aldacide-13C, Flo-Mor-13C, Granuform-13C, Paraform-13C, TransFix-13C
SMILES O[13C]([H])(O[H])[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraformaldehyde-13C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.0139