Learn More
Fisherbrand™ Parafilm™ M Película Agrícola
Código de producto. 32179281
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
76 m x 5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
32179281 76 m x 5 cm 1 rollo
1 options
Código de producto. 32179281 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 121127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.06€
    39.22€ / 1 rollos
    Ahorro 6.84€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Muy insensible al agua, a la pérdida y absorción de humedad, pero permeable a los gases
  • La Declaración Parafilm™ de Alimentos Ecológicos M cumple con los siguientes estándares de alimentos ecológicos cuando correspondan:
    • Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: Programa Nacional de Orgánica (7 CFR Parte 205)
    • Junta Canadiense de Normalización General: Principios Generales y Normas de Gestión de Sistemas de Producción Orgánica (CAN/CGSB-32.310-2015)
    • Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión Europea
  • Color: natural
  • Dimensiones (L x W): 2992 x 2 in. (7600 x 5 cm)
  • Cantidad: 1 Ea.
  • Grosor: 5 mil (127 μm)
  • Ideal para productos frescos orgánicos y injertos o brotes hortícolas
  • Construido para cumplir con el ASTM estándar de alimentos orgánicos
Especificaciones
Longitud (imperial) 2992 en
Color Natural
Tipo de producto Parafilm Wrap
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5 cm
Longitud (métrico) 7600 cm
Material Papel encerado
Grosor 127 μm
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 76 m x 5 cm