Learn More
Cera de parafina, pura, punto de fundición sobre 60° C, pastillas, Fisher Chemical
Código de producto. 10395900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
450 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10395900 450 g Jarra de plástico para polvo 450 GR
1 options
Código de producto. 10395900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/0680/90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
450g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 8002-74-2
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
Punto de ebullición 322°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C21H27NO3
Número MDL 132833
Cantidad 450 g
Sinónimo propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
Clave InChI JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Nombre IUPAC 1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 341.451
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Viscosidad 3 to 4.5 mPaS at 98.9°C
Forma física Sólido