Learn More
Macherey-Nagel™ Disolvente de parafina (azul)
Código de producto. 15809077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
15809077 60 mL 60 ml
1 options
Código de producto. 15809077 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740343.60
Disolvente de parafina para usar con NucleoSpin totalRNA FFPE, NucleoSpin totalRNA FFPE XS, NucleoSpin 96 DNA FFPE o NucleoMag Kits FFPE de ADN
El kit NucleoSpin™ 8/96 DNA FFPE se utiliza para el aislamiento del ADN total a partir de muestras con fijación en formol e inclusión en parafina (FFPE), que utilizan un formato de tira flexible de 8 pocillos para un rendimiento variable o un formato de placa probado de 96 pocillos para un alto rendimiento.
  • Aislamiento rápido de ADN a partir de muestras FFPE frescas y archivadas, muestra de portaobjetos
  • Dispersor de parafina de color azul (tecnología patentada) para una fácil eliminación de la parafina
  • Tampón de desvinculación para eliminar el entrecruzamiento de formol
  • ADN de alta calidad para mejorar el rendimiento en aplicaciones posteriores (p. ej., PCR)
  • Procesamiento en vacío o por centrifugación, adecuado para el procesamiento manual y automatizado
Especificaciones
CAS 64742-46-7
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de parafina durante el aislamiento de ADN de muestras FFPE
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin 8/96 DNA FFPE kit
Forma física Líquido
Cantidad 60 mL
Formulación Paraffin dissolver, Blue dye
Olor Organic
Información de solubilidad <0.001% in Water
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraffin Dissolver (blue) (60 mL)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffin disolver