Learn More
Paradol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Paradol |
| CAS | 27113-22-0 |
| Fórmula molecular | C17 H26 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Gingerone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenol)-3-decanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h10,12-13,19H,3-9,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)decan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 278.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1882 |